Learn More
Beta-Guaiene (>85%), TRC
Codice prodotto. 30180423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180423 50 mg 50mg
30180320 10 mg 10mg
30179958 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180423 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG81100550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-84-6
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.35
Sinonimo (1S,4S)-1,4-Dimethyl-7-(propan-2-ylidene)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene;(1S,4S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)azulene;(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-Azulene;Guaia-1(5),7(11)-diene;Guaiene;beta-Guajene;
IUPAC Name (1S,4S)-1,4-dimethyl-7-propan-2-ylidene-2,3,4,5,6,8-hexahydro-1H-azulene
SMILES C[C@H]1CCC(=C(C)C)CC2=C1CC[C@@H]2C
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Guaiene
Quantità 50 mg
Peso formulazione 204.1878