missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Beta-Hydroxypyruvic Acid, >95% Purity, 25 mg
Descrizione
- Molecular weight: 104.06 g/mol
- Purity: >95%
- Biological function: Metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration
Specifica
Specifica
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | beta-Hydroxypyruvic Acid |
| Quantità | 25 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Photorespiration |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?