Learn More
beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/3732), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614597 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614597 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614597 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308455B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.95€
    729.75€ / 100µL
    Risparmia 115.20€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Canine/Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene beta-III Tubulin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone TUBB3/3732
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Specie ospite Mouse
Immunogeno A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10381
Target Species Canine, Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus