Learn More
beta-Lapachone (>90%), TRC
Codice prodotto. 30474826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474826 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474826 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17530050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beta-Lapachone
CAS 4707-32-8
Formula molecolare C15 H14 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone
InChI Formula InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Peso formulazione 242.0943