Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-Lapachone, 98%
Codice prodotto. 16656032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16656032 5 mg 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16656032 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J67308.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Orange
Content And Storage -30°C to -10°C
Saggio 98%
CAS 4707-32-8
Formula molecolare C15H14O3
Peso formulazione 242.27
Punto di fusione 151°C to 153°C
Product Type beta-Lapachone, 98%
Forma Solid