Learn More
Beta-Mangostin, TRC
Codice prodotto. 30476422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476422 1 mg 1mg
30472892 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30476422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1638951MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20931-37-7
Formula molecolare C25 H28 O6
Molecular Weight (g/mol) 424.49
Sinonimo 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC Name 1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methylbut-2-enyl)xanthen-9-one
SMILES COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Mangostin
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Peso formulazione 424.1886