Learn More
Beta Max™-Esliquid Scintillation Cocktail, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15792242 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15792242 4 x 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15792242 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0188002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    841.05€ / 15.14L
    Risparmia 41.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Features high tritium efficiency and is excellent with dry filters and test wipes. MP Biomedicals Beta Max™-Esliquid Scintillation Cocktail is available in a large, 5 gallon option or in four 1 gallon containers.
  • Biodegradable, non-toxic, non-flammable and odorless
  • Product can be applied with organic samples, dry filters, test wipes and 3H Acetyl CoA CAT assay extractions
  • Store at room temperature (15–30°C)
Specifica
Punti di ebollizione 300°C
Densità 0.9 - 1.0g/mL at 20°C
Quantità 4 x 1 gal.