Learn More
Beta-Methylphenethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30468719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468719 10 g 10g
30468429 25 g 25g
30468027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30468719 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32478010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20388-87-8
Formula molecolare C9 H13 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 171.67
Sinonimo β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
IUPAC Name 2-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(CN)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Peso formulazione 171.0815