Learn More
beta-Methylphenethylamine, TRC
Codice prodotto. 30134506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134506 25 g 25g
30132928 10 g 10g
17924755 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134506 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32477525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 582-22-9
Formula molecolare C9 H13 N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Sinonimo Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
IUPAC Name 2-phenylpropan-1-amine
SMILES CC(CN)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Methylphenethylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Peso formulazione 135.1048
Percent Purity >95%