Learn More
Beta-Morpholinopropionitrile, TRC
Codice prodotto. 30478646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM7238501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Morpholinopropionitrile
CAS 4542-47-6
Formula molecolare C7H12N2O
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2
SMILES N#CCCN1CCOCC1
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Peso formulazione 140.095