Learn More
beta-Myrcene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313686 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313686 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09010044IP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Myrcene
CAS 123-35-3
Nomi componenti o analita Myrcene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H16
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC Name 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-diene
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Quantità 5 x 1 mL
Peso formulazione 136.1252 g/mol