Learn More
beta-Myrcene (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Myrcene |
| CAS | 123-35-3 |
| Formula molecolare | C10 H16 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(=C)C=C)C |
| IUPAC Name | 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-diene |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.23 |
| Peso formulazione | 136.1252 |