Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-NADP monosodium salt |
| CAS | 1184-16-3 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | C21H27N7NaO17P3 |
| Numero MDL | MFCD00036973 |
| Sinonimo | nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium |
| InChI Key | JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M |
| SMILES | [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodium |
| Vedi altri risultati |