Learn More
beta-Naphthoflavone, 98+%
Codice prodotto. 11468467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468467 5 g 5g
11458467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11468467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18543.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272.303 g/mol
Inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6051-87-2
Formula molecolare C19H12O2
Molecular Weight (g/mol) 272.303
Numero MDL MFCD00004986
InChI Key OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
IUPAC Name 3-phenylbenzo[f]chromen-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Naphthoflavone
Punto di fusione 162°C to 166°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 18991
Peso formulazione 272.31
Percent Purity ≥98%