Learn More
beta-Naphthoflavone, 99+%
Codice prodotto. 10497320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497320 5 g Bottiglia in vetro 5g
10561371 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10497320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128170050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6051-87-2
Formula molecolare C19H12O2
Molecular Weight (g/mol) 272.29
Numero MDL MFCD00004986
InChI Key OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
IUPAC Name 3-phenylbenzo[f]chromen-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Specifica
Materiale o nome chimico β-Naphthoflavone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, I, 216
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Peso formulazione 272.29
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder