Learn More
Beta-Naphthoflavone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Naphthoflavone |
| CAS | 6051-87-2 |
| Formula molecolare | C19 H12 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H |
| SMILES | O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | 3-phenylbenzo[f]chromen-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.3 |
| Peso formulazione | 272.0837 |