Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 3584133 |
| Peso formulazione | 663.43 (Anhydrous) |
| Forma fisica | Powder |