Learn More
Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 663.1091 |
| Percent Purity | >95% |