Learn More
Beta-Nicotinamide Mononucleotide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | beta-Nicotinamide mononucleotide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 334.0566 |
| Percent Purity | >95% |