missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Nicotyrine, TRC

Codice prodotto. 17980775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17980775 100 mg 100mg
17900675 25 mg 25mg
17992785 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17980775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN445000100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 487-19-4
Formula molecolare C10 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Sinonimo Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, β-Nicotyrine, beta-Nicotyrine
IUPAC Name 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
SMILES Cn1cccc1c2cccnc2

Specifica

Materiale o nome chimico beta-Nicotyrine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Peso formulazione 158.0844
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.