Learn More
beta-Nicotyrine, TRC
Codice prodotto. 17992785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17992785 10 mg 10mg
17980775 100 mg 100mg
17900675 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN44500010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-19-4
Formula molecolare C10 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Sinonimo Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, β-Nicotyrine, beta-Nicotyrine
IUPAC Name 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
SMILES Cn1cccc1c2cccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Nicotyrine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Peso formulazione 158.0844
Percent Purity >95%