Learn More
Beta-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Pinene |
| CAS | 127-91-3 |
| Nomi componenti o analita | beta-Pinene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H16 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CCC(=C)C1C2 |
| Vedi altri risultati |