Learn More
beta-Propiolactone, 97%
Codice prodotto. 11450797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450797 5 g 5g
11440797 1 g 1g
11460797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23197.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
Solubility
Miscible with water and organic solvents.
Notes
Flammable material. Should be stored in a separate safety storage cabinet or room. Keep away from heat and sources of ignition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-57-8
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00005169
InChI Key VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC Name oxetan-2-one
SMILES O=C1CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Propiolactone
Punto di fusione -34°C
Densità 1.146
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Intervallo percentuale saggio 0.97
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 5 g
Numero UN 3382
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,7820
Informazioni di solubilità Miscible with water and organic solvents.
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • beta-Propiolactone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone