Learn More
beta-Propiolactone, 98%, pure
Codice prodotto. 10625511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625511 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10358153 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11351523 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10625511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269040250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-57-8
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00005169
InChI Key VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC Name oxetan-2-one
SMILES O=C1CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico β-Propiolactone
Nota nome Pure
Densità 1.1460g/mL
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mL
Peso formulazione 72.06
Grado Pure