Learn More
Beta-Pseudouridine, TRC
Codice prodotto. 30135291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135291 2.5 mg 2.50mg
30006038 25 mg 25mg
30005595 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8396052.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1445-07-4
Sinonimo 5-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione∣5-(β-D-Ribofuranosyl)uracil∣5-Ribosyluracil∣NSC 162405∣Pseudouridine C∣β-D-Pseudouridine∣Pseudouridine∣ψ-Uridine;
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 244.2
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 2.5 mg
Materiale o nome chimico beta-Pseudouridine