Learn More
beta-Sitosterol, with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
Codice prodotto. 10654992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10654992 5 g 5g
10664992 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132720050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 83-46-5 | C29H50O | 414.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-46-5
Formula molecolare C29H50O
InChI Key KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Sinonimo beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Specifica
Materiale o nome chimico β-Sitosterol
Colore White
Perdita all'essiccatura 3.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Rotazione specifica -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 414.718
Peso formulazione 414.70
Percent Purity ≥75%
Forma fisica Powder