Learn More
Beta-Sitosterol (purity>80%), MedChemExpress
Codice prodotto. 16459016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
Codice prodotto. 16459016
Marca: Medchem Express HYN0171
MedChemExpress Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Specifica
Materiale o nome chimico Beta-Sitosterol (purity>80%)
CAS 83-46-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H50O
Quantità 100 mg
Sinonimo β-Sitosterol (purity>80%) 22,23-Dihydrostigmasterol (purity>80%)
Informazioni di solubilità Ethanol : 3.85 mg/mL (9.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C.[(purity>80%)]
Molecular Weight (g/mol) 414.71
Peso formulazione 414.71
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.