Learn More
Beta-Sitosterol (Synthetic), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | beta-Sitosterol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 414.3862 |
| Percent Purity | >95% |