Learn More
Beta-Tetralone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Tetralone |
| CAS | 530-93-8 |
| Formula molecolare | C10H10O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2 |
| SMILES | O=C1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC Name | 3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.19 |
| Peso formulazione | 146.0732 |