Learn More
beta-Tetralone, TRC
Codice prodotto. 30418049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418049 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29856025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Tetralone
CAS 530-93-8
Formula molecolare C10H10O
Quantità 25 g
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083
InChI Formula InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
SMILES O=C1CCc2ccccc2C1
IUPAC Name 3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Peso formulazione 146.0732