Learn More
beta-Tetronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Tetronic Acid |
| CAS | 541-57-1 |
| Formula molecolare | C4 H4 O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2 |
| SMILES | OC1=CC(=O)OC1 |
| IUPAC Name | 3-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.073 |
| Peso formulazione | 100.016 |