Learn More
beta-Tetronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30454306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT309513500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Formula molecolare C4 H4 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
InChI Formula InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMILES OC1=CC(=O)OC1
IUPAC Name 3-hydroxy-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 100.073
Peso formulazione 100.016