missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Tubulin Antibody (TUBB/4470), FITC, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18647404 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18647404 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18647404 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320754F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene beta Tubulin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone TUBB/4470
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human beta Tubulin protein (TUBB5)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 203068
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.