Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Codice prodotto. 11592841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
11592841 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10197984 2.1 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
11572841 3 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
11582841 4 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
10419634 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10438094 3 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11592841 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71505014001
Spedizione stimata: 07-12-2026
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 13%
pH 2 to 12
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 150Å
Surface Area 200 m2/g
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L1
Product Line Beta