Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10487994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10487994 30 mm 4.6 mm Pezzo
10210765 50 mm 2.1 mm Pezzo
10456694 50 mm 4 mm Pezzo
10270805 50 mm 4.6 mm Pezzo
10426684 100 mm 2.1 mm Pezzo
10477483 100 mm 4.6 mm Pezzo
10360744 150 mm 2.1 mm Pezzo
10291235 150 mm 4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10487994 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71503034630
Spedizione stimata: 15-10-2026
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS, APCI
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 12
Dimensione del poro 150 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 13%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa