Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11508730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize
11508730 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
11588720 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
11563251 2.1 mm 20 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11508730 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71505014006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria BetaBasic 18
Product Line Beta