Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11563251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
11563251 2.1 mm 20 mm 5 μm pezzi 4
11508730 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
11588720 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11563251 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71505022106
Spedizione stimata: 29-10-2026
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria BetaBasic 18
Product Line Beta