Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Javelin Guard Columns
Codice prodotto. 11503251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11503251 2.1 mm 20 mm pezzi 4
11523251 4 mm 20 mm pezzi 4
11583241 2.1 mm 10 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11503251 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71405022106
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A good first choice for compounds typically considered difficult to analyze
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 7%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensione del poro 150Å
Surface Area 200 m2/g
Tipo HPLC Column
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analytical HPLC Column
Fase stazionaria BetaBasic 8
Con tappo No
Tipo USP L7
Product Line Beta