Learn More
MP Biomedicals Betaine 5M (fr)
Codice prodotto. 15844034 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15844034 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15844034 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 11BETA0020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    86.10€ / 2mL
    Risparmia 4.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PCR grade betaine solution.
  • PCR grade.
  • Half life: 1 year.
  • Applications: PCR reagent.
  • Non-sterile.
  • Research Use Only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.
Specifica
Content And Storage Store at +4°C
Descrizione Half life: 1 year
Peso formulazione 117.15 g/mol
Da utilizzare con (applicazione) PCR reagent, Molecular biology
Formula molecolare (CH3)3N+CH2COO−
Quantità 2 mL
Forma Solution