Learn More
Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15865428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865428 100 mL Plastic bottle 100mL
15855428 10 mL Plastic bottle 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15865428 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J77507.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-43-7
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.148
Numero MDL MFCD00012123
InChI Key KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC Name 2-(trimethylazaniumyl)acetate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Betaine
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 mL
Beilstein 3537113
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Solution