Learn More
Betaine, 98%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 10246930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10246930 5 g Glass Bottle 5g
10591451 100 g Plastic bottle 100g
10721424 500 g Plastic bottle 500g
13468448 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10246930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-43-7
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00012123
InChI Key KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC Name 2-(trimethylazaniumyl)acetate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico βine
Nota nome Anhydrous
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 301.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (140°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3NCH2CO2
Quantità 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Indice di Merck 15, 1181
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Trasmittanza 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98%
Grado Analisi
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals