Learn More
Betaine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Betaine hydrochloride |
| Nomi componenti o analita | Betaine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 20 mg |
| Peso formulazione | 153.0557 |