Learn More
Betaine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Betaine (Trimethylglycine) |
| Nomi componenti o analita | Betaine (Trimethylglycine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 117.079 |