Learn More
Betamethasone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311350 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311350 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10575000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Betamethasone
CAS 378-44-9
Nomi componenti o analita Betamethasone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H29 F O5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Betamethasone Acetate Imp. A (EP), Betamethasone Valerate Imp. A (EP), Dexamethasone Imp. B (EP), Betamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Dipropionate Imp. A (Pharmeuropa), CCI 922, Ph Eur Betamethasone Valerate Impurity A, Betamethasone Sodium Phosphate related, CS valerate, Betamethasone, Betamethasone Acetate Impurity A, Betamethasone Dipropionate Impurity A, Betamethasone Valerate Impurity A, Dexamethasone Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 392.46
Quantità 1 mL
Peso formulazione 392.1999 g/mol