Learn More
Betamethasone-17-ketone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione), Mikromol™
Codice prodotto. 17902466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902466 100 mg 100mg
17923356 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17902466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0200.13
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Betamethasone-17-ketone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 17-Oxo Betamethasone
CAS 1-1-3109
Nomi componenti o analita 17-Oxo Betamethasone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H25 F O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Betamethasone-17-ketone, NSC 52437, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl- (8CI), 9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione
InChI Formula InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
IUPAC Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Weight (g/mol) 332.41
Quantità 100 mg
Peso formulazione 332.1788 g/mol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.