Learn More
Betamethasone Acetate, Mikromol™
Descrizione
Betamethasone Acetate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Betamethasone acetate |
| CAS | 987-24-6 |
| Nomi componenti o analita | Betamethasone acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H31 F O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Betamethasone Acetate, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate, Dexamethasone Acetate Imp. D (EP), Betamethasone 21-acetate, Betamethasone acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (11beta,16beta)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-9alpha-fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, Dexamethasone Acetate Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC Name | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Vedi altri risultati |