Learn More
Betamethasone, MedChemExpress
Descrizione
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Betamethasone |
| CAS | 378-44-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H29FO5 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.40 mM) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.46 |
| Peso formulazione | 392.46 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only