Learn More
Betamethasone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Betamethasone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 392.1999 |
| Percent Purity | >95% |