missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Betamethasone Valerate, Glucocorticoid, 476.6 Da, 100 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 476.6 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
- Class: Glucocorticoid; immunomodulator
- Mechanism: Major steroid hormone; exhibits anti-inflammatory and immunosuppressive effects
- Activity: Active in vivo
- Chemical Name: 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl valerate
- CAS Number: 2152-44-5
- Storage: Store at ambient temperature
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Glucocorticoid |
| Formulazione | 100% 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl valerate |
| Quantità | 100 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunomodulation, Inflammation research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?