Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN HPLC Columns, 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo ScientificTM BetaSilTM CN HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Tipo USP | L10 |
| Fase stazionaria | Cyano (CN) |
| Product Line | Beta |
| Vedi altri risultati |